Få mere at vide
Fisherbrand™ 8 mm PP skruetætning, sort, lukket top, 8-425 gevind, samlet septum
Polypropylenhætter er kemisk inerte og velegnede til de fleste kromatografiapplikationer.
112.00 DKK - 2610.00 DKK
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig | 8 mm |
---|---|
Materiale | Polypropylen |
Til brug med (applikation) | GC, HPLC |
Mængde | 100 |
Type | Skruelåg |
Artikelnummer | Brand | Farve | Materiale (liner) | Tykkelse (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Farve | Materiale (liner) | Tykkelse (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
11747567
|
Fisherbrand™
08 15 0654 |
Rød-orange, Klarhed, Sort | Naturgummi/TEF | 1.3 mm |
1500.00 DKK
Pakke med 1000 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
11884800
|
Fisherbrand™
08 15 1653 |
Grå, Rød, Sort | PTFE/Butyl | 1.3 mm |
1805.00 DKK
Pakke med 1000 |
Forventet forsendelse: 02-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
11834800
|
Fisherbrand™
08 15 0709 |
Blå gennemsigtig, Hvid, Sort | Silikone/PTFE | 1.3 mm |
2610.00 DKK
Pakke med 1000 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
11864800
|
Fisherbrand™
08 15 1040 |
Rød, Hvid, Sort | Silikone/PTFE | 1.3 mm |
2515.00 DKK
Pakke med 1000 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
16388347
|
Fisherbrand™
08 15 1192 |
Cream, Red, Black | Silicone/PTFE | 1.5 mm | |||||||
16398347
|
Fisherbrand™
08 15 2105 |
Beige, Rød-orange, Sort | Rødt gummi/PTFE | 1 mm |
1260.00 DKK
Pakke med 1000 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
15552300
|
Fisherbrand™
08 15 2105 |
Beige, Rød-orange, Sort | Rødt gummi/PTFE | 1 mm | |||||||
Beskrivelse
- 8 mm
- PP
- Skruelåg
- Sort
- Lukket top
- 8-425 tråd
- Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering
Tekniske data
8 mm | |
GC, HPLC | |
Skruelåg |
Polypropylen | |
100 |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ 8 mm PP skruetætning, sort, lukket top, 8-425 gevind, samlet septum