Få mere at vide
Fisherbrand™ 8 mm PP skruetætning, sort, lukket top, 8-425 gevind, samlet septum
Artikelnummer. 11747567 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Farve:
Beige, Rød-orange, Sort
Blå gennemsigtig, Hvid, Sort
Creme, Rød, Sort, Red, Black
Grå, Rød, Sort
Rød, Hvid, Sort
Rød-orange, Klarhed, Sort
Materiale (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE/Butyl
Rødt gummi/PTFE
Silikone/PTFE
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Materiale (liner) Tykkelse (metrisk) unitSize
11747567 Rød-orange, Klarhed, Sort Naturgummi/TEF 1,3 mm Pakke med 1000
11884800 Grå, Rød, Sort PTFE/Butyl 1,3 mm Pakke med 1000
11834800 Blå gennemsigtig, Hvid, Sort Silikone/PTFE 1,3 mm Pakke med 1000
11864800 Rød, Hvid, Sort Silikone/PTFE 1,3 mm Pakke med 1000
16388347 Creme, Rød, Sort, Red, Black Silikone/PTFE 1,5 mm -
16398347 Beige, Rød-orange, Sort Rødt gummi/PTFE 1 mm -
15552300 Beige, Rød-orange, Sort Rødt gummi/PTFE 1 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11747567
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polypropylenhætter er kemisk inerte og velegnede til de fleste kromatografiapplikationer.
  • 8 mm
  • PP
  • Skruelåg
  • Sort
  • Lukket top
  • 8-425 tråd
  • Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Naturgummi/TEF
Farve Rød-orange, Klarhed, Sort
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) GC, HPLC
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 1,3 mm
Produkttype Skruelåg