Få mere at vide
Fisherbrand™ 8 mm PP skruetætning, sort, lukket top, 8-425 gevind, samlet septum
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterTekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | PTFE/Butyl |
| Farve | Grå, Rød, Sort |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 8 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | GC, HPLC |
| Mængde | 100 |
| Tykkelse (metrisk) | 1,3 mm |
| Lukkestørrelse | 8-425 |
| Produkttype | Skruelåg |