Få mere at vide
Fisherbrand™ 8 mm PP skruetætning, sort, lukket top, 8-425 gevind, samlet septum
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Beige, Rød-orange, Sort
Blå gennemsigtig, Hvid, Sort
Creme, Rød, Sort, Red, Black
Grå, Rød, Sort
Rød, Hvid, Sort
Rød-orange, Klarhed, Sort
Materiale (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE/Butyl
Rødt gummi/PTFE
Silikone/PTFE
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | Rødt gummi/PTFE |
| Farve | Beige, Rød-orange, Sort |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 8 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | GC, HPLC |
| Mængde | 100 |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |
| Type | Skruelåg |