Få mere at vide
Thermo Scientific™ 8mm Amber Glass Crimp Top Vials
Artikelnummer. p-6062287
250 μL, Conical, 500, Pakke med 500
Volumen (metrisk):
250 μL
500 μL
550 μL
575 μL
600μ L
700 μL
775 μL
Grundstil:
Conical
Flat Base
Konisk
Round Bottom
Mængde:
100
500
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
Artikelnummer. 10414312
Brand: Thermo Scientific™ 02CTV(A)
Disse højkvalitets ravfarvede glas 8 mm crimp/snap top hætteglas er ideelle lavvolumen prøvehætteglas til 6 mm, 7 mm og 8 mm autosampler bakker.
Disse prøvehætteglas med lav volumen er ideelle til 6 mm, 7 mm og 8 mm autosamplerbakker. Vælg mellem flad eller konisk base for at maksimere restitutionen, der er nødvendig for injektioner med små prøver. Genanvendelige ærmer understøtter de krympede, forseglede hætteglas i den korrekte position i autosampler-karruseller eller i stativer og tillader bevægelse af hætteglassene som en enhed til injektionspositioner i både GC- og HPLC-autosamplere. Fremstillet af overlegen kvalitet 51A rav (Type 1, Klasse B), disse hætteglas opfylder alle krav i USA, EU og JPN Pharmacopia. Vælg mellem Thermo ScientificTM PremiereTM, NationalTM, ChromacolTM mærker.
Choose the right vial for your needs
8mm crimp top seal minimizes exposure between sample solvent and septum
Precision-machined (glass or PTFE) sleeves allow the vials to be used in the vast majority of commercial autosamplers
Autosampler compatibility*
Thermo ScientificTM
AgilentTM
BeckmanTM
Carlo ErbaTM
CTCTM
FisonsTM
PerkinElmerTM
ShimadzuTM
VWRTM (Merck)/HitachiTM
*See the Thermo Scientific Columns and Consumables Catalog for autosampler compatibility
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 0.2mL Sci-Vi Crimp Top Vial
Diameter (metrisk) åbning 8 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 6 mm
Farve Amber
Diameter (metrisk) Udvendig 6 mm
Materiale Glass
Volumen (metrisk) 250 μL
Volumen (metrisk) rest <5 μL
Grundstil Conical
Volumen (metrisk) i alt 250 μL
Lukketype Crimp Cap
Højde (metrisk) 32 mm
Mængde 500
Type Crimp Top Vial
Lukkestørrelse 8 mm
Markeringssted No
Volumen (metrisk) Brugbar 200μL
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ 8mm Amber Glass Crimp Top Vials >