Få mere at vide
Thermo Scientific™ 8mm Amber Glass Crimp Top Vials
Artikelnummer. 11931573
Skift visning
Volumen (metrisk):
250 μl
500 μl
550 μl
575 μl
600μ L
700 μl
775 μl
Grundstil:
Flad bund
Konisk
Rund bund
Mængde:
100
500
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Grundstil Mængde unitSize
11931573 600μ L Konisk 500 Pakke med 500
10414312 250 μl Konisk 500 Pakke med 500
11553780 500 μl Konisk 500 Pakke med 500
11583770 575 μl Konisk 500 Pakke med 500
11563780 700 μl Rund bund 500 Pakke med 500
12433598 550 μl Konisk 100 Pakke med 100
12453598 575 μl Konisk 100 Pakke med 100
10661006 775 μl Flad bund 100 Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11931573 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 06CTV(A)
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Disse højkvalitets ravfarvede glas 8 mm crimp/snap top hætteglas er ideelle lavvolumen prøvehætteglas til 6 mm, 7 mm og 8 mm autosampler bakker.
Disse prøvehætteglas med lav volumen er ideelle til 6 mm, 7 mm og 8 mm autosamplerbakker. Vælg mellem flad eller konisk base for at maksimere restitutionen, der er nødvendig for injektioner med små prøver. Genanvendelige ærmer understøtter de krympede, forseglede hætteglas i den korrekte position i autosampler-karruseller eller i stativer og tillader bevægelse af hætteglassene som en enhed til injektionspositioner i både GC- og HPLC-autosamplere. Fremstillet af overlegen kvalitet 51A rav (Type 1, Klasse B), disse hætteglas opfylder alle krav i USA, EU og JPN Pharmacopia. Vælg mellem Thermo ScientificTM PremiereTM, NationalTM, ChromacolTM mærker.
Vælg det rigtige hætteglas til dine behov
8 mm crimp-topforsegling minimerer eksponering mellem prøveopløsningsmiddel og septum
Præcisionsbearbejdede (glas eller PTFE) ærmer gør det muligt for hætteglassene at blive brugt i langt de fleste kommercielle autosamplere
Autosampler kompatibilitet*
Thermo ScientificTM
AgilentTM
BeckmanTM
Carlo ErbaTM
CTCTM
FisonsTM
PerkinElmerTM
ShimadzuTM
VWRTM (Merck )/HitachiTM
*Se den Thermo Scientific Katalog for kolonner og forbrugsvarer til autosampler-kompatibilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 0,6 ml Crimp Top tilspidset hætteglas
Diameter (metrisk) åbning 8 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 7 mm
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 7 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 600μ L
Volumen (metrisk) rest <5μ L
Grundstil Konisk
Volumen (metrisk) i alt 600μ L
Lukketype Crimp Cap
Mængde 500
Lukkestørrelse 8 mm
Markeringssted Nej
Volumen (metrisk) Brugbar 550 μL
Højde (metrisk) 32 mm
Produkttype 8 mm Crimp Top Vial
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.