Få mere at vide
Thermo Scientific™ 8mm Amber Glass Crimp Top Vials
Beskrivelse
Disse prøvehætteglas med lav volumen er ideelle til 6 mm, 7 mm og 8 mm autosamplerbakker. Vælg mellem flad eller konisk base for at maksimere restitutionen, der er nødvendig for injektioner med små prøver. Genanvendelige ærmer understøtter de krympede, forseglede hætteglas i den korrekte position i autosampler-karruseller eller i stativer og tillader bevægelse af hætteglassene som en enhed til injektionspositioner i både GC- og HPLC-autosamplere. Fremstillet af overlegen kvalitet 51A rav (Type 1, Klasse B), disse hætteglas opfylder alle krav i USA, EU og JPN Pharmacopia. Vælg mellem Thermo ScientificTM PremiereTM, NationalTM, ChromacolTM mærker.
8mm crimp top seal minimizes exposure between sample solvent and septum
Precision-machined (glass or PTFE) sleeves allow the vials to be used in the vast majority of commercial autosamplers
Autosampler compatibility*
Thermo ScientificTM
AgilentTM
BeckmanTM
Carlo ErbaTM
CTCTM
FisonsTM
PerkinElmerTM
ShimadzuTM
VWRTM (Merck)/HitachiTM
*See the Thermo Scientific Columns and Consumables Catalog for autosampler compatibility
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Amber Glass Vial, 7 x 40mm, Flat Bottom |
| Diameter (metrisk) åbning | 8 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 7 mm |
| Farve | Amber |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 7 mm |
| Materiale | Glass |
| Volumen (metrisk) | 775 μl |
| Volumen (metrisk) rest | <70 μL |
| Grundstil | Flad bund |
| Volumen (metrisk) i alt | 775 μL |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.