Få mere at vide
Thermo Scientific™ 8mm Amber Glass Crimp Top Vials
Disse højkvalitets ravfarvede glas 8 mm crimp/snap top hætteglas er ideelle lavvolumen prøvehætteglas til 6 mm, 7 mm og 8 mm autosampler bakker.
Brand: Thermo Scientific™ 05-CTV(A)
Beskrivelse
Disse prøvehætteglas med lav volumen er ideelle til 6 mm, 7 mm og 8 mm autosamplerbakker. Vælg mellem flad eller konisk base for at maksimere restitutionen, der er nødvendig for injektioner med små prøver. Genanvendelige ærmer understøtter de krympede, forseglede hætteglas i den korrekte position i autosampler-karruseller eller i stativer og tillader bevægelse af hætteglassene som en enhed til injektionspositioner i både GC- og HPLC-autosamplere. Fremstillet af overlegen kvalitet 51A rav (Type 1, Klasse B), disse hætteglas opfylder alle krav i USA, EU og JPN Pharmacopia. Vælg mellem Thermo ScientificTM PremiereTM, NationalTM, ChromacolTM mærker.
Choose the right vial for your needs8mm crimp top seal minimizes exposure between sample solvent and septum
Precision-machined (glass or PTFE) sleeves allow the vials to be used in the vast majority of commercial autosamplers
Autosampler compatibility*
Thermo ScientificTM
AgilentTM
BeckmanTM
Carlo ErbaTM
CTCTM
FisonsTM
PerkinElmerTM
ShimadzuTM
VWRTM (Merck)/HitachiTM
*See the Thermo Scientific Columns and Consumables Catalog for autosampler compatibility
Tekniske data
0.5mL Crimp Top Tapered Vial | |
7 mm | |
7 mm | |
500 μL | |
Conical | |
Crimp Cap | |
500 | |
8 mm | |
450μL |
8 mm | |
Amber | |
Glass | |
<5 μL | |
500 μL | |
30 mm | |
Crimp Top Vial | |
No |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.