Få mere at vide
Thermo Scientific™ 4 mL (13mm) Glass Screw Thread Vials
Manufactured from high quality glass, these 4mL (13mm), 15 x 45mm vials feature 13-425 thread finish and fit a variety of autosamplers.
216.00 DKK - 359.00 DKK
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 15 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 4 mL
nr. pr. pakke 100
Volumen (metrisk) rest <800μ L
Se flere specifikationer
Produkter 3
Artikelnummer Brand Farve Markeringssted Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Farve Markeringssted Pris Antal & tilgængelighed  
11903499
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Thermo Scientific™
C4015-21
Klar Nej
359.00 DKK
Pakke med 100
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Edge
Læg i indkøbskurv
12440188
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
C4015-2
Amber No
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
10342485
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
C4015-2W
Amber Yes
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
Disse 4 ml (13 mm) 15 x 45 mm hætteglas er fremstillet af overlegen 51A rav (type 1, klasse AB ) eller klart glas og har en 13-425 trådfinish. Tilgængelig i Thermo Scientific™ National™ og Chromacol™ mærker.
  • Microsampling and High Recovery Vials allow maximum sample extraction without need for separate inserts
  • Graduated, write-on patch available for convenient sample identification
  • Optional silanized (deactivated) glass maximizes recovery of critical polar, labile or OH-interacting compounds
  • Polyspring inserts are self-aligning and provide a cushion against needle contact
Recommended for the following instruments:
  • Thermo Scientific™ Dionex™
  • Shimadzu™
  • Spark Holland™
  • Varian™
  • VWR (Merck)/Hitachi™
  • Waters™(Wisp 48 Position Carousel)
Tekniske data
Tekniske data
15 mm
4 mL
<800μ L
Skruelåg
13-425
Glas
100
4 mL
45 mm
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ 4 mL (13mm) Glass Screw Thread Vials