Få mere at vide
Thermo Scientific™ 4 mL (13mm) Glass Screw Thread Vials
Artikelnummer. 12440188
Farve:
Klar
Ravgul
Markeringssted:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 12440188
Brand: Thermo Scientific™ C40152
Manufactured from high quality glass, these 4mL (13mm), 15 x 45mm vials feature 13-425 thread finish and fit a variety of autosamplers.
Disse 4 ml (13 mm) 15 x 45 mm hætteglas er fremstillet af overlegen 51A rav (type 1, klasse AB ) eller klart glas og har en 13-425 trådfinish. Tilgængelig i Thermo Scientific™ National™ og Chromacol™ mærker.
  • Microsampling and High Recovery Vials allow maximum sample extraction without need for separate inserts
  • Graduated, write-on patch available for convenient sample identification
  • Optional silanized (deactivated) glass maximizes recovery of critical polar, labile or OH-interacting compounds
  • Polyspring inserts are self-aligning and provide a cushion against needle contact
Recommended for the following instruments:
  • Thermo Scientific™ Dionex&tradje;
  • Shimadzu™
  • Spark Holland™
  • Varian™
  • VWR (Merck)/Hitachi™
  • Waters™(Wisp 48 Position Carousel)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) åbning 13 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 15 mm
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 15 mm
Materiale Glass
Volumen (metrisk) 4 mL
nr. pr. pakke 100
Volumen (metrisk) rest <800 μL
Grundstil Flat Bottom
Volumen (metrisk) i alt 4 mL
Lukketype Screw Cap
Højde (metrisk) 45 mm
Type 13-425 Screw Thread Vial
Lukkestørrelse 13-425
Markeringssted Nej
Volumen (metrisk) Brugbar 4 mL
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.