Få mere at vide
Thermo Scientific™ 4 mL (13mm) Glass Screw Thread Vials
Manufactured from high quality glass, these 4mL (13mm), 15 x 45mm vials feature 13-425 thread finish and fit a variety of autosamplers.
Brand:  Thermo Scientific™ C4015-2W
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10342485
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Disse 4 ml (13 mm) 15 x 45 mm hætteglas er fremstillet af overlegen 51A rav (type 1, klasse AB ) eller klart glas og har en 13-425 trådfinish. Tilgængelig i Thermo Scientific™ National™ og Chromacol™ mærker.
  • Microsampling and High Recovery Vials allow maximum sample extraction without need for separate inserts
  • Graduated, write-on patch available for convenient sample identification
  • Optional silanized (deactivated) glass maximizes recovery of critical polar, labile or OH-interacting compounds
  • Polyspring inserts are self-aligning and provide a cushion against needle contact
Recommended for the following instruments:
  • Thermo Scientific™ Dionex&tradje;
  • Shimadzu™
  • Spark Holland™
  • Varian™
  • VWR (Merck)/Hitachi™
  • Waters™(Wisp 48 Position Carousel)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
13 mm
Amber
Glass
100
Flat Bottom
Screw Cap
13-425 Screw Thread Vial
Yes
15 mm
15 mm
4 mL
<800 μL
4 mL
45 mm
13-425
4 mL
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ 4 mL (13mm) Glass Screw Thread Vials > Amber Glass; 4mL; ID patch
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.