Få mere at vide
Thermo Scientific™ 4 ml (13 mm) glasskrue-gevindflasker
Artikelnummer. 11903499
Skift visning
Farve:
Klar
Ravgul
Markeringssted:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Markeringssted Pakningsstørrelse
11903499 Klar Nej Pakke med 100
12440188 Ravgul Nej Pakke med 100
10342485 Ravgul Ja Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11903499 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. C401521
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af højkvalitetsglas har disse 4 ml (13 mm), 15 x 45 mm flasker 13-425 gevindfinish og passer til en række autosamplere.
Disse 4 ml (13 mm) 15 x 45 mm hætteglas er fremstillet af overlegen 51A rav (type 1, klasse AB ) eller klart glas og har en 13-425 trådfinish. Tilgængelig i Thermo Scientific™ National™ og Chromacol™ mærker.
Anbefales til følgende instrumenter:
  • Dionex™
  • Shimadzu™
  • Gnist Holland™
  • Varian™
  • VWR (Merck)/Hitachi™
  • Vand™ (Wisp 48 positionskarrusel)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 15 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 4 mL
nr. pr. pakke 100
Volumen (metrisk) rest <800μ L
Volumen (metrisk) i alt 4 mL
Lukketype Skruelåg
Lukkestørrelse 13-425
Markeringssted Nej
Højde (metrisk) 45 mm
Produkttype 4 ml skrue-gevind-samlesæt
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.