Få mere at vide
4-Acetamidophenol, 98%, Thermo Scientific™
346.27 DKK - 3447.81 DKK
Kemiske identifikatorer
| CAS | 103-90-2 |
|---|---|
| Molekylær formel | C8H9NO2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.17 |
| MDL nummer | MFCD00002328 |
| InChI nøgle | RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | acetaminophen, 4-acetamidophenol, paracetamol, apap, n-4-hydroxyphenyl acetamide, tylenol, acetaminofen, panadol, datril, p-acetamidophenol |
| PubChem CID | 1983 |
| ChEBI | CHEBI:46195 |
| IUPAC navn | N-(4-hydroxyphenyl)acetamide |
| SMIL | CC(=O)NC1=CC=C(O)C=C1 |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
11473574
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11240.30 |
250g |
346.27 DKK
250g |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
|
11359439
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11240.36 |
500g |
556.72 DKK
500g |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
|
11463574
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11240.0B |
1000g |
917.92 DKK 826.65 DKK / 1000g Spare 91.27 DKK 9% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
|
11483574
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11240.0I |
5000g |
3447.81 DKK
5000g |
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsCyclooxygenase inhibitor and widely used analgesic. 4-Acetamidophenol formulated pharmaceutical products are used as antiinfectant, analgesic, anti rheumatic and antipyretic. It is used as an intermediate in organic synthesis, hydrogen peroxide stabilizer and photographic chemicals.
Solubility
Soluble in alcohol, dimethylformamide, ethylene dichloride, acetone and ethyl acetate. Slightly soluble in water and ether.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents, acids and alkali metals.
Kemiske identifikatorer
| C8H9NO2 | |
| MFCD00002328 | |
| acetaminophen, 4-acetamidophenol, paracetamol, apap, n-4-hydroxyphenyl acetamide, tylenol, acetaminofen, panadol, datril, p-acetamidophenol | |
| CHEBI:46195 | |
| CC(=O)NC1=CC=C(O)C=C1 |
Tekniske data
| 4-Acetamidophenol | |
| 1.293 | |
| MFCD00002328 | |
| 14,47 | |
| Soluble in alcohol,dimethylformamide,ethylene dichloride,acetone and ethyl acetate. Slightly soluble in water and ether. | |
| CC(=O)NC1=CC=C(O)C=C1 | |
| 151.17 | |
| CHEBI:46195 | |
| 98% |
| 103-90-2 | |
| C8H9NO2 | |
| 2208089 | |
| acetaminophen, 4-acetamidophenol, paracetamol, apap, n-4-hydroxyphenyl acetamide, tylenol, acetaminofen, panadol, datril, p-acetamidophenol | |
| RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N | |
| N-(4-hydroxyphenyl)acetamide | |
| 1983 | |
| 151.17 |
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 203-157-5
missing translation for 'rtecsNumber' : AE4200000
missing translation for 'tsca' : Yes
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures
- 4-Acetamidophenol
Signalord
- Advarsel
Farekategori
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Contain: Acetaminophen