Få mere at vide
4-acetamidophenol, 98%
Artikelnummer. 11473574
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11473574 250 g 250g
11359439 500 g 500g
11463574 1000 g 1000g
11483574 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11473574 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11240.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 103-90-2 | C8H9NO2 | 151,17 g/mol
Cyclooxygenasehæmmer og udbredt anvendt smertestillende. 4-acetamidophenol-formulerede farmaceutiske produkter anvendes som antiinfektiøst, smertestillende, reumatisk og feberstillende. Det anvendes som mellemprodukt i organisk syntese, brintoveriltestabilisator og fotografiske kemikalier.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Cyclooxygenase inhibitor and widely used analgesic. 4-Acetamidophenol formulated pharmaceutical products are used as antiinfectant, analgesic, anti rheumatic and antipyretic. It is used as an intermediate in organic synthesis, hydrogen peroxide stabilizer and photographic chemicals.
Solubility
Soluble in alcohol, dimethylformamide, ethylene dichloride, acetone and ethyl acetate. Slightly soluble in water and ether.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents, acids and alkali metals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-90-2
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.17
MDL nummer MFCD00002328
InChI nøgle RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetaminophen, 4-acetamidophenol, paracetamol, apap, n-4-hydroxyphenyl acetamide, tylenol, acetaminofen, panadol, datril, p-acetamidophenol
PubChem CID 1983
ChEBI CHEBI:46195
IUPAC navn N-(4-hydroxyphenyl)acetamide
SMIL CC(=O)NC1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetamidophenol
Smeltepunkt 168°C to 172°C
Tæthed 1.293
Mængde 250 g
Beilstein 2208089
Merck Index 14,47
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,dimethylformamide,ethylene dichloride,acetone and ethyl acetate. Slightly soluble in water and ether.
Formel vægt 151.17
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Acetamidophenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetaminophen