Få mere at vide
4-acetamidophenol, 98%
Beskrivelse
Cyclooxygenasehæmmer og udbredt anvendt smertestillende. 4-acetamidophenol-formulerede farmaceutiske produkter anvendes som antiinfektiøst, smertestillende, reumatisk og feberstillende. Det anvendes som mellemprodukt i organisk syntese, brintoveriltestabilisator og fotografiske kemikalier.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Cyclooxygenasehæmmer og udbredt anvendt smertestillende. 4-acetamidophenol-formulerede farmaceutiske produkter anvendes som antiinfektiøst, smertestillende, reumatisk og feberstillende. Det anvendes som mellemprodukt i organisk syntese, brintoveriltestabilisator og fotografiske kemikalier.
Opløselighed
Opløselig i alkohol, dimethylformamid, ethylendichlorid, acetone og ethylacetat. Let opløselig i vand og ether.
Bemærk
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrer og alkalimetaller.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Acetamidophenol |
| Smeltepunkt | 168 °C til 172 °C |
| Tæthed | 1.293 |
| Mængde | 1000 g |
| Beilstein | 2208089 |
| Merck Index | 14,47 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i alkohol, dimethylformamid, ethylendichlorid, acetone og ethylacetat. Let opløselig i vand og ether. |
| Formel vægt | 151.17 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- 4-Acetamidophenol
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- MIXTURE LIST-Contain: Acetaminophen