Få mere at vide
4-acetamidophenol, 98%
Description
Cyclooxygenasehæmmer og udbredt anvendt smertestillende. 4-acetamidophenol-formulerede farmaceutiske produkter anvendes som antiinfektiøst, smertestillende, reumatisk og feberstillende. Det anvendes som mellemprodukt i organisk syntese, brintoveriltestabilisator og fotografiske kemikalier.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Cyclooxygenasehæmmer og udbredt anvendt smertestillende. 4-acetamidophenol-formulerede farmaceutiske produkter anvendes som antiinfektiøst, smertestillende, reumatisk og feberstillende. Det anvendes som mellemprodukt i organisk syntese, brintoveriltestabilisator og fotografiske kemikalier.
Opløselighed
Opløselig i alkohol, dimethylformamid, ethylendichlorid, acetone og ethylacetat. Let opløselig i vand og ether.
Bemærk
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrer og alkalimetaller.
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | 4-Acetamidophenol |
| Smeltepunkt | 168 °C til 172 °C |
| Tæthed | 1.293 |
| Mængde | 5000 g |
| Beilstein | 2208089 |
| Merck Index | 14,47 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i alkohol, dimethylformamid, ethylendichlorid, acetone og ethylacetat. Let opløselig i vand og ether. |
| Formel vægt | 151.17 |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.