Få mere at vide
2-(trifluormethyl)benzylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10343113
2-(trifluormethyl)benzylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10343113 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
5 g, Glasflaske, 5g
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
Artikelnummer. 10343113
Brand: Thermo Scientific Acros 312950050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3048-01-9 | C8H8F3N | 175.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3048-01-9
Molekylær formel C8H8F3N
Molekylvægt (g/mol) 175.16
MDL nummer MFCD00010297
InChI nøgle ZSKQIFWUTUZAGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl benzylamine, 2-trifluoromethylbenzylamine, 2-trifluoromethyl phenyl methanamine, o-trifluoromethylbenzyl amine, o-trifluoromethylbenzylamine, 2-trifluoromethyl-benzylamine, 1-2-trifluoromethyl phenyl methanamine, benzenemethanamine, 2-trifluoromethyl, o-trifluoromethyl benzylamine
PubChem CID 76447
IUPAC navn [2-(trifluormethyl)phenyl]methanamin
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CN)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethyl)benzylamine
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.2490g/mL
Flammepunkt 69°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CF3C6H4CH2NH2
Brydningsindeks 1.4700 to 1.472
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.249
Formel vægt 175.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
1 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0415188 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato30/12/2022 Artikelnummer312950050,312950010,312950100
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
2-(trifluormethyl)benzylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >