Få mere at vide
2-(Trifluoromethyl)benzylamin, 98%
Artikelnummer. 10402845 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10402845 1 g Glasflaske 1g
10343113 5 g Glasflaske 5g
10636681 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10402845 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 312950010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3048-01-9 | C8H8F3N | 175,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3048-01-9
Molekylær formel C8H8F3N
Molekylvægt (g/mol) 175.16
MDL nummer MFCD00010297
InChI nøgle ZSKQIFWUTUZAGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl benzylamine, 2-trifluoromethylbenzylamine, 2-trifluoromethyl phenyl methanamine, o-trifluoromethylbenzyl amine, o-trifluoromethylbenzylamine, 2-trifluoromethyl-benzylamine, 1-2-trifluoromethyl phenyl methanamine, benzenemethanamine, 2-trifluoromethyl, o-trifluoromethyl benzylamine
PubChem CID 76447
IUPAC navn [2-(trifluormethyl)phenyl]methanamin
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CN)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethyl)benzylamine
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.2490g/mL
Flammepunkt 69°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CF3C6H4CH2NH2
Brydningsindeks 1.4700 to 1.472
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.249
Formel vægt 175.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske