Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Trifluoromethyl)benzylamine |
| Navn note | 98% |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.2490g/mL |
| Flammepunkt | 69 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |