Få mere at vide
2-(4-Methylphenyl)propan-2-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Methylphenyl)propan-2-ol |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4-7,11H,1-3H3 |
| Formel vægt | 150.1045 |