CAS RN 1197-01-9
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
2-(4-Methylphenyl)propan-2-ol, TRC
CAS: 1197-01-9 Molekylær formel: C10H14O Molekylvægt (g/mol): 150.22 Synonym: 1-Methyl-4-(1-hydroxy-1-methylethyl)benzene,1-Methyl-4-(alpha-hydroxyisopropyl)benzene,2-(4-Methylphenyl)-2-propanol,2-(p-Methylphenyl)-2-propanol,2-(p-Tolyl)-2-propanol,4-Methylcumyl alcohol,8-Hydroxy-p-cymene,Dimethyl-p-tolyl carbinol,p-Cymene-8-ol,alpha,alpha,4-Trimethylbenzyl alcohol IUPAC navn: 2-(4-methylphenyl)propan-2-ol SMIL: Cc1ccc(cc1)C(C)(C)O