Få mere at vide
1,2-Dimethoxyethane, 99+%, stab. with BHT Artikelnummer.: 11439863
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
1,2-Dimethoxyethane, 99+%, stab. with BHT
Artikelnummer. 11439863
500 mL, 500ml
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
500ml
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11439863
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12986.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 110-71-4 | C4H10O2 | 90.122 g/mol
1,2-Dimethoxyethan er meget udbredt som opløsningsmiddel til elektrolyt af lithiumbatterier, polysiliconer, oligo- og polysaccharider. Det spiller en vigtig rolle i Grignard-reaktioner, Suzuki-reaktioner og Stille koblinger i organometallisk kemi og i farmaceutisk syntese. Det er et opløsningsmiddel med højere kogepunkt og bruges som et alternativ til diethylether og tetrahydrofuran. Det bruges til ætsning af syntetiske polymerer som polytetrafluorethylen og andre fluorpolymerer med alkalimetaldispersioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,2-Dimethoxyethan er meget udbredt som opløsningsmiddel til elektrolyt af lithiumbatterier, polysiliconer, oligo- og polysaccharider. Det spiller en vigtig rolle i Grignard-reaktioner, Suzuki-reaktioner og Stille koblinger i organometallisk kemi og i farmaceutisk syntese. Det er et opløsningsmiddel med højere kogepunkt og bruges som et alternativ til diethylether og tetrahydrofuran. Det bruges til ætsning af syntetiske polymerer som polytetrafluorethylen og andre fluorpolymerer med alkalimetaldispersioner.
Opløselighed
Blandbar med vand, methanol, ethanol, diethylether, acetone, tetrahydrofuran, benzen og toluen.
Bemærkninger
Holdes væk fra antændelseskilder. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Det kan oxideres på luft for at danne peroxider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-71-4
Molekylær formel C4H10O2
Molekylvægt (g/mol) 90.122
MDL nummer MFCD00008502
InChI nøgle XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym monoglyme, ethylene glycol dimethyl ether, glyme, dimethyl cellosolve, egdme, ethane, 1,2-dimethoxy, dimethoxyethane, 2,5-dioxahexane, glycol dimethyl ether, ethylene dimethyl etherVis mereVis mindre
PubChem CID 8071
ChEBI CHEBI:42263
IUPAC navn 1,2-dimethoxyethan
SMIL COCCOC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dimethoxyethane
Navn note stabilized with BHT
Smeltepunkt -69°C
Tæthed 0.867
Kogepunkt 84°C to 86°C
Flammepunkt −6°C (21°F)
Lugt Ether-like
Lineær formel CH3OCH2CH2OCH3
Brydningsindeks 1.38
Mængde 500 mL
FN nummer UN2252
Beilstein 1209237
Merck Index 14,3224
Opløselighedsinformation Miscible with water,methanol,ethanol,diethyl ether,acetone,tetrahydrofuran,benzene and toluene.
Formel vægt 90.12
Procent renhed ≥99%
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerR20L006 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato21/05/2025 ArtikelnummerA12986.AP, A12986.0F, A12986.AE
Partinummer10236763 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato30/08/2024 ArtikelnummerA12986.AP, A12986.0F, A12986.AE
Partinummer10251885 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/08/2024 ArtikelnummerA12986.AP, A12986.0F, A12986.AE
Partinummer10227519 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/10/2023 ArtikelnummerA12986.AP, A12986.0F, A12986.AE
Partinummer10241394 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato20/06/2022 ArtikelnummerA12986.AP, A12986.0F, A12986.AE
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-dimethoxyethan
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
1,2-Dimethoxyethane, 99+%, stab. with BHT >