Få mere at vide
Ethylenglykoldimethylether, 99+%, ekstra rent, stabiliseret med BHT
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescrizione
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Ethylene glycol dimethyl ether |
| pH | 6 til 7,5 (1:9) |
| Smeltepunkt | -69,0 °C |
| Navn note | Stabiliseret med BHT |
| CAS | 128-37-0 |
| Tæthed | 0.8670g/mL |
| Mængde | 500 mL |
| Flammepunkt | −6 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Ethylene glycol dimethyl ether
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
RUO– Kun brug til forskning
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.