Få mere at vide
1,2-dimethoxyethan,≥ 99 %, reagenskvalitet, fri for inhibitorer, Honeywell™
Artikelnummer. 15657840 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
20 L
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Rustfri stål dåse
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
20 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15657840 1 L Glasflaske 1 L
15647840 100 mL Glass bottle 100ml
15687840 500 mL Glass bottle 500ml
15667840 2.5 L Glasflaske 2.5 L
15677840 20 L Rustfri stål dåse 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15657840 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. E274081L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Reagenskvalitet, fri for inhibitorer,≥ 99 %
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-71-4
Molekylær formel C4H10O2
Molekylvægt (g/mol) 90.122
MDL nummer MFCD00008502
InChI nøgle XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym monoglyme, ethylene glycol dimethyl ether, glyme, dimethyl cellosolve, egdme, ethane, 1,2-dimethoxy, dimethoxyethane, 2,5-dioxahexane, glycol dimethyl ether, ethylene dimethyl ether
PubChem CID 8071
ChEBI CHEBI:42263
IUPAC navn 1,2-dimethoxyethan
SMIL COCCOC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dimethoxyethane
Smeltepunkt -58°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.867g/mL at 25°C
pH Neutral
Kogepunkt 85°C (1013 hPa)
Flammepunkt −2°C (28.4°F)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OCH2CH2OCH3
Mængde 1 L
FN nummer UN2252
Beilstein 1209237
Dampdensitet 3.1 (20°C, vs air)
Formel vægt 90.12g/mol
Procent renhed ≥99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Dimethoxyethane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-dimethoxyethane