CAS RN 6404-29-1
CAS RN 6404-29-1
IUPAC Navn:
6-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}hexanoic acid
Synonymer:
6-[(tert-butoxycarbonyl)amino]hexanoic acid
Molekylvægt (g/mol):
231.29
Molekylformel:
C11H21NO4
InChi Key:
RUFDYIJGNPVTAY-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCC(O)=O
1
–
1
af
1
Resultater
1
6-(Boc-amino)hexanoic acid, 95%
CAS: 6404-29-1 Molekylær formel: C11H21NO4 Molekylvægt (g/mol): 231.292 MDL nummer: MFCD00037798 InChI nøgle: RUFDYIJGNPVTAY-UHFFFAOYSA-N Synonym: boc-epsilon-acp-oh,boc-6-aminocaproic acid,6-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid,boc-6-ahx-oh,6-boc-amino hexanoic acid,boc-,a-acp-oh,hexanoic acid, 6-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino,n-boc-6-aminohexanoic acid,6-boc-amino caproic acid PubChem CID: 637602 IUPAC navn: 6-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexansyre SMIL: CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCC(=O)O