Få mere at vide
6-(Boc-amino)hexansyre, 95%
Artikelnummer. 15457878
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15457878 25 g 25g
15447878 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457878 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61350.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6404-29-1 | C11H21NO4 | 231,292 g/mol
6-(Boc-amino)hexansyre anvendes til fremstilling af estere af 6-aminohexansyre som antibakterielle midler. EACA er rapporteret at hæmme chymotrypsin, faktor VIIa, lysincarboxypeptidase, plasmin og plasminogenaktivator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-(Boc-amino)hexansyre anvendes til fremstilling af estere af 6-aminohexansyre som antibakterielle midler. EACA er rapporteret at hæmme chymotrypsin, faktor VIIa, lysincarboxypeptidase, plasmin og plasminogenaktivator.
Opløselighed
Opløselig i chloroform og ethylacetat. Lidt opløseligt i vand.
Noter
Opbevares ved -20 °C. Hold beholderen tæt lukket. Med god ventilation. Beskyt fra varme og opbevar væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6404-29-1
Molekylær formel C11H21NO4
Molekylvægt (g/mol) 231.292
MDL nummer MFCD00037798
InChI nøgle RUFDYIJGNPVTAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-epsilon-acp-oh, boc-6-aminocaproic acid, 6-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, boc-6-ahx-oh, 6-boc-amino hexanoic acid, boc-, a-acp-oh, hexanoic acid, 6-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino, n-boc-6-aminohexanoic acid, 6-boc-amino caproic acid
PubChem CID 637602
IUPAC navn 6-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-(Boc-amino)hexanoic acid
Smeltepunkt 35 °C til 40 °C
Farve Hvid
Lineær formel (CH3)3COCONH(CH2)5CO2H
Mængde 25 g
Beilstein 2049561
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform og ethylacetat. Let opløselig i vand.
Formel vægt 231.29
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver