Få mere at vide
tert-Butoxycarbonyl-epsilon-aminocaproinsyre, TRC
Artikelnummer. 30335642
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30335642 5 g
1 options
Artikelnummer. 30335642 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6906555G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butoxycarbonyl-epsilon-aminocaproic Acid
CAS 6404-29-1
Molekylær formel C11H21NO4
Mængde 5 g
Synonym 6-[N-(tert-Butoxycarbonyl)amino]caproic Acid, BOC-epsilon-aminocaproic Acid, Boc-6-aminohexanoic Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-6-aminocaproic Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-6-aminohexanoic Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-epsilon-aminocaproic Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-epsilon-aminohexanoic Acid, N-(tert-Butyloxycarbonyl)-epsilon-aminocaproic Acid
InChI formel InChI=1S/C11H21NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-8-6-4-5-7-9(13)14/h4-8H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCC(=O)O
IUPAC navn 6-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexansyre
Molekylvægt (g/mol) 231.29
Formel vægt 231.1471