Få mere at vide
tert-Butoxycarbonyl-Epsilon-aminocaproinsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butoxycarbonyl-epsilon-aminocaproic Acid |
| CAS | 6404-29-1 |
| Molekylær formel | C11H21NO4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 6-[N-(tert-Butoxycarbonyl)amino]caproic Acid, BOC-epsilon-aminocaproic Acid, Boc-6-aminohexanoic Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-6-aminocaproic Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-6-aminohexanoic Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-epsilon-aminocaproic Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-epsilon-aminohexanoic Acid, N-(tert-Butyloxycarbonyl)-epsilon-aminocaproic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H21NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-8-6-4-5-7-9(13)14/h4-8H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 6-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 231.29 |
| Formel vægt | 231.1471 |