CAS RN 261952-20-9
IUPAC Navn:
1-bromo-4-methyl-2-(trifluoromethyl)benzene
Synonymer:
1-bromo-4-methyl-2-(trifluoromethyl)benzene
Molekylvægt (g/mol):
239.04
Molekylformel:
C8H6BrF3
InChi Key:
WXXDBPIOFOYRLP-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=CC(=C(Br)C=C1)C(F)(F)F
1
–
2
af
2
Resultater
2
2-brom-5-methylbenzotrifluorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 261952-20-9 Molekylær formel: C8H6BrF3 Molekylvægt (g/mol): 239.035 MDL nummer: MFCD01631586 InChI nøgle: WXXDBPIOFOYRLP-UHFFFAOYSA-N Synonym: 2-bromo-5-methylbenzotrifluoride,1-bromo-4-methyl-2-trifluoromethyl benzene,4-bromo-3-trifluoromethyl toluene,4-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-xylene,4-methyl-2-trifluoromethyl bromobenzene,pubchem23748,4-bromo-3-trifluoromethyltoluene,1-bromo-4-methyl-2-trifluoromethyl-benzene,1-bromanyl-4-methyl-2-trifluoromethyl benzene,benzene,1-bromo-4-methyl-2-trifluoromethyl PubChem CID: 2779339 IUPAC navn: 1-brom-4-methyl-2-(trifluormethyl)benzen SMIL: CC1=CC(=C(C=C1)Br)C(F)(F)F