Få mere at vide
2-brom-5-methylbenzotrifluorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15404127
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15404127 1 g 1g
15414127 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15404127 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31523.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 261952-20-9 | Molekylformel: C8H6BrF3 | Molekylvægt: 239,035 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 261952-20-9
Molekylær formel C8H6BrF3
Molekylvægt (g/mol) 239.035
MDL nummer MFCD01631586
InChI nøgle WXXDBPIOFOYRLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-methylbenzotrifluoride, 1-bromo-4-methyl-2-trifluoromethyl benzene, 4-bromo-3-trifluoromethyl toluene, 4-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-xylene, 4-methyl-2-trifluoromethyl bromobenzene, pubchem23748, 4-bromo-3-trifluoromethyltoluene, 1-bromo-4-methyl-2-trifluoromethyl-benzene, 1-bromanyl-4-methyl-2-trifluoromethyl benzene, benzene,1-bromo-4-methyl-2-trifluoromethyl
PubChem CID 2779339
IUPAC navn 1-brom-4-methyl-2-(trifluormethyl)benzen
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)Br)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-methylbenzotrifluoride
Mængde 1 g
Formel vægt 239.04
Procent renhed 98%