Få mere at vide
2-brom-5-methylbenzotrifluorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10199409
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10199409 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10199409 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00190DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-bromo-5-methylbenzotrifluoride
CAS 261952-20-9
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C8H6BrF3
Mængde 1 g
Synonym 2-bromo-5-methylbenzotrifluoride, 1-bromo-4-methyl-2-trifluoromethyl benzene, 4-bromo-3-trifluoromethyl toluene, 4-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-xylene, 4-methyl-2-trifluoromethyl bromobenzene, pubchem23748, 4-bromo-3-trifluoromethyltoluene, 1-bromo-4-methyl-2-trifluoromethyl-benzene, 1-bromanyl-4-methyl-2-trifluoromethyl benzene, benzene,1-bromo-4-methyl-2-trifluoromethyl
InChI nøgle WXXDBPIOFOYRLP-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)Br)C(F)(F)F
IUPAC navn 1-brom-4-methyl-2-(trifluormethyl)benzen
Molekylvægt (g/mol) 239.035
PubChem CID 2779339
Formel vægt 239.03
Procent renhed 95%