CAS RN 26023-84-7
Hexachlorplatinic(IV) Acid Hydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
CAS: 26023-84-7 Molekylær formel: Cl6H2Pt Molekylvægt (g/mol): 409.80 MDL nummer: MFCD00149909 InChI nøgle: ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J IUPAC navn: dihydrogen hexachlorplatintetrakis(ylium) SMIL: [H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
hydrogenhexachloroplatinat(IV)-hydrat, ACS-reagens,
CAS: 26023-84-7 Molekylær formel: Cl6H2Pt Molekylvægt (g/mol): 409.80 MDL nummer: MFCD00149909 InChI nøgle: ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J Synonym: Hexachloroplatinic acid hydrate,Platinic chloride hydrate IUPAC navn: dihydrogen hexachlorplatintetrakis(ylium) SMIL: [H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Dihydrogen hexachloroplatinat(IV) hydrat, 99,9 % (metalbasis)
CAS: 26023-84-7 Molekylær formel: Cl6H2Pt Molekylvægt (g/mol): 409.80 MDL nummer: MFCD00149909 InChI nøgle: ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J Synonym: CPA,Chloroplatinic acid IUPAC navn: dihydrogen hexachlorplatintetrakis(ylium) SMIL: [H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Hydrogenhexachloroplatinat(IV) hydrat, 99,9 %, (spormetalbasis), 38 til 40 % Pt
CAS: 26023-84-7 Molekylær formel: Cl6H2Pt Molekylvægt (g/mol): 409.80 MDL nummer: MFCD00149909 InChI nøgle: ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J Synonym: Hexachloroplatinic acid hexahydrate,Platinic chloride hexahydrate IUPAC navn: dihydrogen hexachlorplatintetrakis(ylium) SMIL: [H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Dihydrogen hexachloroplatinat(IV) hydrat, Premion™ 99,999% (metalbasis)
CAS: 26023-84-7 Molekylær formel: Cl6H2Pt Molekylvægt (g/mol): 409.80 MDL nummer: MFCD00149909 InChI nøgle: ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J Synonym: Hexachloroplatinic acid hydrate IUPAC navn: dihydrogen hexachlorplatintetrakis(ylium) SMIL: [H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Hydrogenhexachloroplatinat(IV) hydrat, ca. 40% Pt
CAS: 26023-84-7 Molekylær formel: Cl6H2Pt Molekylvægt (g/mol): 409.80 MDL nummer: MFCD00149909 InChI nøgle: ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J Synonym: Hexachloroplatinic acid,Platinic chloride IUPAC navn: dihydrogen hexachlorplatintetrakis(ylium) SMIL: [H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Hydrogen hexachloroplatinate hydrate, 99.995%, (trace metal basis)
CAS: 26023-84-7 Molekylær formel: Cl6H2Pt Molekylvægt (g/mol): 409.80 MDL nummer: MFCD00149909 InChI nøgle: ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J Synonym: Hexachloroplatinic acid hydrate,Platinic chloride hydrate IUPAC navn: dihydrogen hexachloroplatinumtetrakis(ylium) SMIL: [H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Dihydrogenhexachlorplatinat(IV)hydrat, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 26023-84-7 | H{2}PtCl{6}.xH{2}O