Få mere at vide
Dihydrogenhexachlorplatinat(IV)hydrat, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341698
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11341698 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 11341698 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011051.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 26023-84-7 | H{2}PtCl{6}.xH{2}O
Katalyse, galvanisering, fotografering, platinspejle, tryk til ætsning af zink, fremstilling af fine farver i glas og porcelæn, uudslettelig blæk, mikroskopi.Dihydrogenhexachlorplatinat(IV)hexahydrat anvendes til bestemmelse af kalium. Det bruges også til rensning af platin ved at behandle det med ammoniumchlorid efterfulgt af opvarmning af ammoniumhexachlorplatinat med hydrogen giver elementært platin. Det finder også anvendelse i katalyse, galvanisering, fotografering, platinspejle, tryk til ætsning af zink, fremstilling af fine farver i glas og porcelæn, uudslettelig blæk og mikroskopi. Det er en forløber for fremstilling af andre platinkatalysatorer. Ud over dette bruges det også som et analytisk reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Katalyse, galvanisering, fotografering, platinspejle, tryk til ætsning af zink, fremstilling af fine farver i glas og porcelæn, uudslettelig blæk, mikroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Smeltepunkt 60°C (decomposition)
CAS 26023-84-7
Fysisk form Fast stof
Mængde 100 g
Molekylær formel H{2}PtCl{6}.xH{2}O
Synonym CPA;Chloroplatinic acid
Procent renhed 99.9%