Få mere at vide
Hydrogenhexachloroplatinat(IV) hydrat, ca. 40% Pt
Artikelnummer. 13408448 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13408448 25 g Glasflaske 25g
10695642 1 g Glasflaske 1g
10114310 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 13408448 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 195370250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 26023-84-7 | Cl6H2Pt | 409,80 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26023-84-7
Molekylær formel Cl6H2Pt
Molekylvægt (g/mol) 409.80
MDL nummer MFCD00149909
InChI nøgle ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J
Synonym Hexachloroplatinic acid, Platinic chloride
IUPAC navn dihydrogen hexachlorplatintetrakis(ylium)
SMIL [H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrogen Hexachloroplatinate(IV) Hydrate
Smeltepunkt 60,0 °C
Navn note ca. 40% Pt
Fysisk form Chunks and/or Powder
Mængde 25 g
Lineær formel H2PtCl6·xH2O
FN nummer UN 2507
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol
Formel vægt 409.82
Procent renhed ∼40% (PT)