Få mere at vide
Dihydrogen hexachloroplatinat(IV) hydrat, 99,9 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11371698
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11371698 25 g 25g
11351698 1 g 1g
11361698 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11371698 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011051.14
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
For katalyse, elektroplettering, pHotografi | CAS: 26023-84-7 | Cl6H2Pt | 409,80 g/mol
Katalyse, galvanisering, fotografering, platinspejle, tryk til ætsning af zink, fremstilling af fine farver i glas og porcelæn, uudslettelig blæk, mikroskopi.Dihydrogenhexachlorplatinat(IV)hexahydrat anvendes til bestemmelse af kalium. Det bruges også til rensning af platin ved at behandle det med ammoniumchlorid efterfulgt af opvarmning af ammoniumhexachlorplatinat med hydrogen giver elementært platin. Det finder også anvendelse i katalyse, galvanisering, fotografering, platinspejle, tryk til ætsning af zink, fremstilling af fine farver i glas og porcelæn, uudslettelig blæk og mikroskopi. Det er en forløber for fremstilling af andre platinkatalysatorer. Ud over dette bruges det også som et analytisk reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26023-84-7
Molekylær formel Cl6H2Pt
Molekylvægt (g/mol) 409.80
MDL nummer MFCD00149909
InChI nøgle ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J
Synonym CPA, Chloroplatinic acid
IUPAC navn dihydrogen hexachlorplatintetrakis(ylium)
SMIL [H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dihydrogen hexachloroplatinate (IV) hexahydrate
Smeltepunkt 60 °C (dekomponering)
Farve Orange til hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Udseende Rødbrune krystaller eller klumper
Analyseprocentområde 99,9 % (metalbasis)
Tæthed 2,43 g/cm3 ved 20 °C
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, ethanol, ether, ethylacetat og acetone. Uopløselig i salpetersyre.
Formel vægt 409,82 (Vandfri)