accessibility menu, dialog, popup

UserName

Udstyr: Årets sidste udsalg

Spar op til 50%

Fisher Scientific Logo
Don't have an account?  Create an Account
Produkter
Applikationer
Cellebiologi
Applikationer
Kemi
Genomik
Applikationer
Produktion og bioproces
Applikationer
Produktion og bioproces
Proteomik
Applikationer
Sikkerhed
Play Menu

CAS RN 154-69-8

HClH3CNCH3NN

CAS RN 154-69-8

IUPAC Navn: N-benzyl-N-[2-(dimethylamino)ethyl]pyridin-2-amine hydrochloride
Synonymer: tripelennamine hydrochloride
Molekylvægt (g/mol): 291.82
Molekylformel: C16H22ClN3
InChi Key: FSSICIQKZGUEAE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.CN(C)CCN(CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=N1
Certificeringer/compliance 
  • (2)
  • (1)
Koncentration 
  • (1)
dimIndustryType 
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.