Contec PROSAT sterile præmættede uvævede servietter
Contec™ PROSAT™ præmættede servietter tilbyder en praktisk, brugsklar løsning til pålidelig og ensartet rengøring og desinfektion i renrum og kontrollerede miljøer. De er præmættede med nøje kontrollerede IPA- eller ethanolbaserede opløsninger og eliminerer således behovet for separat klargøring og påføring af opløsningsmiddel, hvilket hjælper med at forenkle rengøringsprocedurer og forbedre kontrol med opløsningsmidler.
PROSAT klude fås i sterile og ikke-sterile formater og er designet til rengøring og desinfektion af overflader, udstyr, værktøj og andre kritiske områder inden for farmaceutiske, bioteknologiske, laboratorie- og kontrollerede miljøapplikationer.
Produktkode 17274513
Produktkode 17126474
Produktkode 17244513
Produktkode 15647036
Produktkode 17204523