Description
Brug disse servietter til at rengøre arbejdsborde med laminar flow, renrumsoverflade og udstyr. Contec™ PROSAT™ Formættede ikke-vævede servietter har et opgavespecifikt mætningsniveau for det opløsningsmiddel eller desinfektionsmiddel, der kræves for at udføre arbejdet.
- Aftør substrat designet til påføringen
- Kompatibel med ISO Klasse 5 (FED-STD-209E Klasse 100/M3.5) miljøer
- Ideel til aftørring af artikler inden passage
- Fremstillet af smelteblæst polypropylen eller cellulose/polyester
- Effektiv og praktisk til aftørring af procesværktøj og andet udstyr
- Vælg spunlaced 100 % polyester viskere for forbedret renlighed, smelteblæste polypropylen servietter for forbedret holdbarhed eller økonomiske hydroentangled polyester/cellulose viskere
- Opløsningsmiddelblanding opfylder SEMI-specifikationer for metaller og forurenende stoffer
Specifications
Specifications
| Produkttype | Formættet serviet |
| Længde (engelsk) | 8 tommer |
| Længde (metrisk) | 20 cm |
| Bredde (engelsk) | 8 tommer |
| Bredde (metrisk) | 20 cm |
| Materiale | Polypropylen |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | ISO Klasse 5 |
| Engangs | Engangsbrug |
| Dimensioner (L x B) | 20 x 20 cm (8 x 8 tommer) |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- CONTEC PROSAT MBPP 70/30 IPA & DI WATER PS-850
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol