Få mere at vide
Contec™ PROSAT™ Formættede nonwoven servietter, kvartfold
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17204523 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet
17204523 Ikke steril
17214523 Steril
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17204523 Leverandør Contec™ Leverandørnr. PSLPP7030BPR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5730.00 DKK
    4726.84 DKK / Pakke med 750
    Spare 1003.16 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Brug disse servietter til at rengøre arbejdsborde med laminar flow, renrumsoverflade og udstyr. Contec™ PROSAT™ Formættede ikke-vævede servietter har et opgavespecifikt mætningsniveau for det opløsningsmiddel eller desinfektionsmiddel, der kræves for at udføre arbejdet.
  • Aftør substrat designet til påføringen
  • Kompatibel med ISO Klasse 5 (FED-STD-209E Klasse 100/M3.5) miljøer
  • Ideel til aftørring af artikler inden passage
  • Fremstillet af smelteblæst polypropylen eller cellulose/polyester
  • Effektiv og praktisk til aftørring af procesværktøj og andet udstyr
  • Vælg spunlaced 100 % polyester viskere for forbedret renlighed, smelteblæste polypropylen servietter for forbedret holdbarhed eller økonomiske hydroentangled polyester/cellulose viskere
  • Opløsningsmiddelblanding opfylder SEMI-specifikationer for metaller og forurenende stoffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Desinfektionsservietter
Længde (engelsk) 17 tommer
Længde (metrisk) 43 cm
Bredde (engelsk) 16 tommer
Bredde (metrisk) 40.6 cm
Materiale Polypropylen
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ISO Klasse 5, godkendt til overensstemmelse med kravene i EU's biocidforordning (BPR )
Engangs Engangsbrug
Dimensioner (L x B) 43 x 41 cm (17 x 16 tommer)
Til brug med (applikation) Til indvendige overflader af procesværktøjer, overfladebehandling, fremstillingsprocesser
Til brug med (udstyr) Procesværktøj og andet udstyr
Emballagemængde 50 servietter/pose
Ply 1-ply
Mætningsopløsning 70% IPA/30% DI vand