UserName
Thermal Cyclers
Termiske Cyklere
At vælge den rigtige termocyklator (også kaldet termocyklator eller PCR-apparat) er afgørende for, at dine PCR-eksperimenter lykkes inden for mange forskellige anvendelsesområder, herunder sekventering, genotypning, kloning og mutagenese. Termocyklatorer fra Applied Biosystems™ bidrager til at give nøjagtige, ensartede og reproducerbare resultater, uanset udfordring, eksperiment eller budget.
Applied Biosystems SimpliAmp termocyklator
SimpliAmp™ Thermal Cycler er en lille, brugervenlig og præcis termocyklator, der opfylder alle laboratoriers behov til daglig brug af PCR.
Contec™ Sterile IPA
Applied Biosystems VeritiPro termocyklator, 96-brønds
VeritiPro™-termocyklere tilbyder gennemprøvet pålidelighed takket være avanceret temperaturreguleringsteknologi og tilslutningsmuligheder.
Contec™ Sterile IPA
Applied Biosystems PowerFlex PCR-system, 96-brønds og 32-brønds
Oplev den næste generation af PowerFlex™-termocykler. Udviklet til kraftfulde, præcise og fleksible PCR-arbejdsgange inden for alle anvendelsesområder.
  • Ydeevne: Nøjagtighed i temperaturgradientens præcision
  • Kompatibilitet: Smidig integration med PCR-plastformater
  • Produktivitet: Maksimer effektiviteten i dit laboratorium med minimale driftsstop
Applied Biosystems™ PowerFlex™ Thermal Cyclers
Køb nu – eksklusive tilbud
Et must-have
Afslut din bestilling – Fantastiske tilbud
PCR-rør
PCR-rør er små rør, der er udviklet til brug i PCR-applikationer. De fås i en række forskellige materialer, volumener og RCF-værdier og kan være autoklaverbare og/eller fri for RNase, DNase og DNA.
Lorem Ipsum
Mastermix til realtids-PCR
Realtids-PCR, også kaldet qPCR, gør det muligt at påvise og kvantificere mål-nukleinsyrer. PCR-mastermix kan anvendes til at mindske risikoen for kontaminering og andre fejl i forbindelse med blanding og pipettering.
Lorem Ipsum
Reagenser og sæt til Hot Start-PCR
Reducer den uspecifikke DNA-amplifikation, der naturligt forekommer ved lavere temperaturer, med vores brede udvalg af hot-start-PCR-produkter. Se vores udvalg af kits, mastermixes, polymeraser og buffere for at opnå øget udbytte, specificitet og følsomhed til alle dine PCR-anvendelser.
Lorem Ipsum
Ofte stillede spørgsmål
En termocyklator, ofte kaldet en PCR-maskine, er et laboratorieinstrument, der anvendes til at amplificere DNA ved hjælp af polymerasekædereaktionen (PCR). Den automatiserer de gentagne opvarmnings- og afkølingscyklusser, der er nødvendige for DNA-denaturering, primer-annealing og strengforlængelse, hvilket gør den uundværlig inden for molekylærbiologi, genetik, diagnostik og retsmedicin.
En termocyklator forbedrer PCR-effektiviteten og -nøjagtigheden ved at opretholde en præcis og ensartet temperaturregulering gennem hele hver cyklus. Dette sikrer pålidelig DNA-amplifikation med et minimum af fejl. Avancerede termocyklatorer har funktioner såsom temperaturgradientindstillinger, hurtige opvarmnings- og afkølingshastigheder samt programmerbare protokoller, som forbedrer PCR-specificiteten, reproducerbarheden og udbyttet ved anvendelser som genetisk testning, kloning og sygdomsdetektion.
Når du skal vælge den bedste termocycler til PCR, bør du tage højde for følgende vigtige egenskaber:
  • Præcis temperaturregulering for ensartede resultater
  • Hurtige opvarmningshastigheder for at reducere cyklustiden
  • Brugervenlig brugergrænseflade og programmeringsmuligheder
  • Kapacitet til flere prøver (PCR-rør, strimler eller 96-brønds plader)
  • Gradientfunktion til optimering af annealingtemperaturer
  • Kompatibilitet med standard PCR-forbrugsartikler
Disse funktioner hjælper forskere med at vælge en termocyklator, der passer til deres behov inden for PCR-anvendelser, uanset om det drejer sig om akademisk forskning, klinisk diagnostik eller industriel bioteknologi.
Førende mærker