Få mere at vide
Eppendorf™ Mastercycler X50a 96-Well Aluminum Block Thermal Cycler
Artikelnummer. 15806731 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Termisk rækkevidde:
4 °C til 99 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Termisk rækkevidde Pakningsstørrelse
15806731 4 °C til 99 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 15806731 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 6313000018
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
På lager
Eppendorf™ Mastercycler X50 termocykler er den elegante sammenlægning af hastighed, fleksibilitet og PCR-optimering til forsknings-PCR-applikationer og standardisering til rutinemæssige PCR-applikationer. Et nyt meget intuitivt berøringsskærmkoncept giver dig alle disse fordele lige ved hånden.
  • Opvarmningshastighed: 5°C/s
  • Innovativ 2D-gradient til avanceret PCR-optimering
  • Bloktemperaturnøjagtighed: ±0,15°C
  • Berøringsskærm
  • Enheden kan styre op til 9 andre enheder (tilsluttede cyklere har ikke en berøringsskærm)
  • Flexlid™: automatisk højdejustering af låget giver dig mulighed for at bruge alle typer forbrugsartikler
  • Lille fodaftryk
  • 2 års garanti
Certificeringer
Overensstemmelseserklæring
garanti
2 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Termisk nøjagtighed ±0,15 °C
Indhold og opbevaring Brugsvejledning, ensartethedserklæring og strømledning med EU- og US-stik
Termisk ensartethed Blokhomogenitet 20 °C til 72 °C ≤±0,2 °C, 95 °C ≤±0,3 °C
Dimensioner 27.5 × 43 × 33 cm
Volumen 96 x 0,2 ml PCR-beholdere, 1 PCR-plade 8 x 12
Spænding 110 til 230 V
Display Type Berøringsskærm
Produkttype Termocykler
Højde (engelsk) 13 tommer
Dybde (engelsk) 17 tommer
Højde (metrisk) 33 cm
Bredde (metrisk) 27.5 cm
garanti 2 år
Bredde (engelsk) 10,8 tommer
Dybde (metrisk) 43 cm
Termisk rækkevidde 4 °C til 99 °C
Længde (engelsk) 17 tommer
Længde (metrisk) 43 cm
Watt 850 W
Maks. Rampehastighed 5 °C/s
Antal programmer 1000
Oversigt X50a
Gradientområde 1 °C til 30 °C
Opvarmet låg 37 °C til 110 °C
Vægt 11.5 kg (25.4 lb.)
Blokkonfigurationer 96-brønds aluminiumsblok