Få mere at vide
PCRmax™ Alpha Cycler 4
Artikelnummer. 15542895
Skift visning
PCRmax™ Alpha Cycler 4 PCR-maskine
Artikelnummer.
15542895 PCRmax™ Alpha Cycler 4 PCR-maskine
1 options
Artikelnummer. 15542895 Leverandør PCRmax Leverandørnr. 9394512
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193470.00 DKK
    149727.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 43742.25 DKK
    22% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Designet til PCR med høj kapacitet, genotypebestemmelse, kloning eller Sanger-sekventering. PCRmax™ Alpha Cycler 4 kan specificeres i en hvilken som helst kombination af 96- og 384-brøndformater på tværs af sine fire blokke.
  • Kompakt design sparer værdifuld laboratorieplads ved at pakke fire helt uafhængige blokke i ét chassis uden netværks- eller forbindelsesproblemer
  • Aktiv prøvekøling for skarpere amplificering og minimal uspecifik amplificering
  • Program Wizard genererer en protokol, der er specifik for din sekvens, skabelonkilde og amplikonlængde på få sekunder
  • Forenklet temperaturoptimering, uanset hvilken blok der er valgt
  • Der genereres en rapport om kørselsforhold og tilstand efter fuldførelse af protokol
  • Fleksibilitet til enhver skala og brugerbehov USB-forbindelse
  • Hent systemoplysninger og overfør nemt protokoller mellem systemer
  • Android-drevet 10 tommer tablet-grænseflade
  • Quad-core hastighed samt fremragende tilslutningsmuligheder og følelse
Tekniske data
Format Firdobbelt blok
Termisk nøjagtighed ±0,25 °C ved 55 °C
Temperaturområde (metrisk) 10 til 100 °C (4 °C sidste holdetemperatur)
Termisk ensartethed ±0,3 °C ved 55 °C
Dimensioner 700 x 535 x 330 mm
Elektriske krav 100 til 230 V, 50 til 60 Hz
Produkttype PCRmax Alpha Cycler 4 PCR Machine
Højde (metrisk) 330 mm
Bredde (metrisk) 335 mm
Bredde (engelsk) 535 mm
Frekvens 50-60 Hz
Brugergrænseflade 10 tommer HD Android-berøringsskærm
Maks. Rampehastighed 3,4 °C/s
Gradientområde 1 °C til 29 °C
Opvarmet låg 35 °C til 115 °C eller slået fra
Vægt 45 kg
Blokkonfigurationer 96- eller 384-brønd