Få mere at vide
Cole Parmer PCRmax Alpha 1 Thermal Cycler, Single 96-Well Capacity; 100 to 230 VAC
Brand:  Cole Parmer 93945-02
PCRmax Alpha 1 Thermal Cycler, Single 96-Well Capacity; 100 to 230 VAC
Produktkode 15601979
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59640.00 DKK
    48195.14 DKK / Pakke med 1
    Spare 11444.86 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Tilføj til indkøbskurv