accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CIIH2NIOHO

CAS RN 96-83-3

IUPAC Navn: 2-[(3-amino-2,4,6-triiodophenyl)methyl]butanoic acid
Synonymer: iopanoic acid acide iopanoique colepax acido iopanoico iodopanoic acid bilijodon copanoic acidum iopanoicum acid, iopanoic iopanoic acid (product)
Molekylvægt (g/mol): 570.94
Molekylformel: C11H12I3NO2
InChi Key: OIRFJRBSRORBCM-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCC(CC1=C(I)C=C(I)C(N)=C1I)C(O)=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Grad 
  • (1)
Fysisk form 
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater