Få mere at vide
Iopanoic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16438796
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16438796 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 16438796 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1664
MedChemExpress Iopanoic acid is an inhibitor of 5'-Deiodinase and also an iodinated contrast medium.
Iopanoic acid is an inhibitor of 5'-Deiodinase and also an iodinated contrast medium.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iopanoic acid
CAS 96-83-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H12I3NO2
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (175.15 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)C(CC)CC1=C(I)C=C(I)C(N)=C1I
Molekylvægt (g/mol) 570.93
Formel vægt 570.93
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid