accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OClO

CAS RN 937-62-2

IUPAC Navn: 4-methylphenyl carbonochloridate
Synonymer: 4-methylphenyl carbonochloridate
Molekylvægt (g/mol): 170.59
Molekylformel: C8H7ClO2
InChi Key: XOFZPIYYMJUNRG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C(OC(Cl)=O)C=C1
Kogepunkt 
  • (1)
Fysisk form 
  • (1)
Mængde 
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater