Få mere at vide
p-tolyl chlorformiat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10442651 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10442651 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10442651 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 314560050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 937-62-2 | C8H7ClO2 | 170.6 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Koblingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Tolyl chloroformate
Navn note 97%
CAS 937-62-2
Farve Farveløs
Tæthed 1.1800g/mL
Kogepunkt 99,5 °C (20,0 mmHg)
Flammepunkt 86 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H7ClO2
Lineær formel ClCO2C6H4CH3
Brydningsindeks 1,5080 til 1,5100
MDL nummer MFCD00013255
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.18
Synonym p-tolyl chloroformate, 4-methylphenyl chloroformate, p-tolylchloroformate, tolyl chloroformate, 4-tolylchloroformate, p-tolyl-chloroformate, 4-tolyl chloroformate, p-tolyl carbonochloridate, p-methylphenyl chloroformate
InChI nøgle XOFZPIYYMJUNRG-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=C(C=C1)OC(=O)Cl
IUPAC navn (4-methylphenyl)carbonochloridat
Molekylvægt (g/mol) 170.6
PubChem CID 70304
Formel vægt 170.6
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske