accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 76839-21-9

OHNSNH2

CAS RN 76839-21-9

IUPAC Navn: (4-phenoxyphenyl)thiourea
Synonymer: 4-phenoxyphenylthiourea
Molekylvægt (g/mol): 244.31
Molekylformel: C13H12N2OS
InChi Key: SSZWMEWZRURHTK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC(=S)NC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater