accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClNHN

CAS RN 74738-17-3

IUPAC Navn: 4-(2,3-dichlorophenyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile
Synonymer: fenpiclonil beret
Molekylvægt (g/mol): 237.08
Molekylformel: C11H6Cl2N2
InChi Key: FKLFBQCQQYDUAM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC=CC(C2=CNC=C2C#N)=C1Cl
Element 
  • (1)
  • (1)
Mængde 
  • (2)
Koncentration 
  • (1)
Grad 
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater