Få mere at vide
Ferric Chloride R2 EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12990414 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12990414 1000 mL 1000ml
1 options
Artikelnummer. 12990414 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. RP 081 1000
Farmakopéreagenser er beregnet til brug i farmakopétest og monografier, fremstillet under en GMP kompatibel ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i henhold til den relevante farmakopéspecifikation, ved brug af farmakopéreagenskvalitetskomponenterne og vand, der opfylder det relevante farmakopémonografikrav for renset vand. Nogle farmakopéstandarder er også akkrediteret iflg ISO 17025 og ISO Vejledning 43.
Tekniske data
Emballage Ampul
CAS 74738-17-3
Analyt- eller komponentnavne Ferric chloride solution R2.
Renhedsgrad noter EU Ph Ref: 1037802
Molekylær formel C11H6Cl2N2
InChI nøgle FKLFBQCQQYDUAM-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C2=CNC=C2C#N
Element Ferric Chloride
IUPAC navn 4-(2,3-dichlorphenyl)-1H-pyrrol-3-carbonitril
Molekylvægt (g/mol) 237.083
PubChem CID 91724
Mængde 1000 mL
ChEBI CHEBI:34759
Grad Eu. Ph.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ferric chloride solution R2. European Pharmacopoeia Ref: 1037802 (RP 081)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.